2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol 97%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061168
CAS-Nummer: 152211-15-9