2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375G-25G PC4375G-5G PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4375G-25G APOSPC4375G-5G APOSPC4375G-100G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061167
CAS-Nummer: 207974-09-2