4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Z-25G PC4374Z-5G
APOSPC4374Z-25GEA 339 EUR
APOSPC4374Z-25G APOSPC4374Z-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Siedepunkt: 101 °C/3mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070814
CAS-Nummer: 67515-74-6
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III