4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 137 EUR
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061164
CAS-Nummer: 202522-22-3
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,II