4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4374L-25G PC4374L-5G PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA 299 EUR
APOSPC4374L-25G APOSPC4374L-5G APOSPC4374L-1G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061258
CAS-Nummer: 239087-04-8