4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373P-100G PC4373P-25G PC4373P-5G PC4373P-500G PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA 128 EUR
APOSPC4373P-100G APOSPC4373P-25G APOSPC4373P-5G APOSPC4373P-500G APOSPC4373P-1KG
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Siedepunkt: 193…195 °C
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061284
CAS-Nummer: 67515-59-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III