3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061282
CAS-Nummer: 149793-69-1
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III