α,α,α,4-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4373DB-100G PC4373DB-25G PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA 87 EUR
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
α,α,α,4-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061294
CAS-Nummer: 67515-55-3