α,α,α,4-Tetrafluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 126 EUR
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluor-o-toluylsäure 98%
α,α,α,4-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040982
CAS-Nummer: 141179-72-8