α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4373C-100G PC4373C-25G PC4373C-5G
APOSPC4373C-100GEA 169 EUR
APOSPC4373C-100G APOSPC4373C-25G APOSPC4373C-5G
α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
α,α,α,5-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
Schmelzpunkt: 104…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061293
CAS-Nummer: 161622-05-5