α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure 98%
α,α,α,6-Tetrafluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
Schmelzpunkt: 83…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040981
CAS-Nummer: 32890-94-1