3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 3-Acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PC4371O-25G PC4371O-50G PC4371O-5G
APOSPC4371O-25GEA 173 EUR
APOSPC4371O-25G APOSPC4371O-50G APOSPC4371O-5G
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061250
CAS-Nummer: 202664-54-8