2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 145 EUR
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
2'-Fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061248
CAS-Nummer: 202664-53-7