2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371L-1G
PC4371L-25G
PC4371L-5G
APOSPC4371L-1GEA
31.9
EUR
APOSPC4371L-1G
APOSPC4371L-25G
APOSPC4371L-5G
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061247 CAS-Nummer: 122023-29-4 |