N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-Phe(3,4-F)-OH, Boc-Phe(3,4-DiF)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine
PC4360-10G
PC4360-1G
PC4360-5G
APOSPC4360-10GEA
778
EUR
APOSPC4360-10G
APOSPC4360-1G
APOSPC4360-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine
Formel:
C₁₄H₁₇F₂NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672518 CAS-Nummer: 198474-90-7 |