Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 78.3 EUR
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat 98%
Methyl-4-fluor-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Siedepunkt: 109 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 59…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00196161
CAS-Nummer: 329-59-9