Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-Isopropyl 2-(((S)-(perfluorophenoxy)(phenoxy)phosphoryl)amino)propanoate
PC43513-100G
PC43513-500G
APOSPC43513-100GEA
87
EUR
APOSPC43513-100G
APOSPC43513-500G
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate
Formel:
C₁₈H₁₇F₅NO₅ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22665799 CAS-Nummer: 1334513-02-8 |