α-Chlor-3,4-difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
PC4323-100G PC4323-25G PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA 270 EUR
APOSPC4323-100G APOSPC4323-25G APOSPC4323-5G
α-Chlor-3,4-difluortoluol 98%
α-Chlor-3,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅ClF₂
Siedepunkt: 27…29 °C/0.4mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236218
CAS-Nummer: 698-80-6
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III