2-Fluortoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
PC4310-1KG PC4310-250G PC4310-5KG
APOSPC4310-1KGEA 154 EUR
APOSPC4310-1KG APOSPC4310-250G APOSPC4310-5KG
2-Fluortoluol 99%
2-Fluortoluol
Formel: C₇H₇F
Siedepunkt: 113…114 °C
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 1.001 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000322
CAS-Nummer: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN-Nummer: 2388
ADR: 3,II