6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ol
PC430583-1G PC430583-250MG PC430583-2.5G PC430583-5G
APOSPC430583-1GEA 439 EUR
APOSPC430583-1G APOSPC430583-250MG APOSPC430583-2.5G APOSPC430583-5G
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
6-(Trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663529
CAS-Nummer: 133687-93-1