4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC430001-25G PC430001-5G
APOSPC430001-25GEA 156 EUR
APOSPC430001-25G APOSPC430001-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458245
CAS-Nummer: 415965-24-1