Cer(III)trifluormethansulfonat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4288-1G
PC4288-5G
APOSPC4288-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4288-1G
APOSPC4288-5G
Cer(III)trifluormethansulfonat 99%
Cer(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃CeF₉O₉S₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093899 CAS-Nummer: 76089-77-5 |