4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 26.1 EUR
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: 120…127 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074648
CAS-Nummer: 139301-27-2