N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
PC4203-100G PC4203-25G
APOSPC4203-100GEA 208 EUR
APOSPC4203-100G APOSPC4203-25G
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoracetamid
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoracetamid
Formel: C₄H₆F₃NO
Siedepunkt: 134…136 °C
Dichte: 1.264 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043555
CAS-Nummer: 1547-87-1