2-Fluorpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4200-100G
PC4200-250G
PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA
29
EUR
APOSPC4200-100G
APOSPC4200-250G
APOSPC4200-50G
2-Fluorpyridin 99%
2-Fluoropyridine
Formel:
C₅H₄FN Siedepunkt: 124…126 °C Dichte: 1,128 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 24 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006224 CAS-Nummer: 372-48-5 EINECS: 206-757-5 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...