(4-Fluorphenylthio)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
PC4175D-10G
PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA
119
EUR
APOSPC4175D-10G
APOSPC4175D-50G
(4-Fluorphenylthio)essigsäure 97%
(4-Fluorphenylthio)essigsäure
Formel:
C₈H₇FO₂S Schmelzpunkt: 76…79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00219825 CAS-Nummer: 332-51-4 |