3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4174B-1G
PC4174B-250MG
PC4174B-10G
APOSPC4174B-1GEA
132
EUR
APOSPC4174B-1G
APOSPC4174B-250MG
APOSPC4174B-10G
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole
Formel:
C₁₀H₉FN₂S Molekulargewicht: 208.26 g/mol Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052075 CAS-Nummer: 175137-20-9 |