(4-Fluorphenyl)methylsulfon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G
PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA
63.8
EUR
APOSPC4174-25G
APOSPC4174-5G
(4-Fluorphenyl)methylsulfon 98%
(4-Fluorphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇FO₂S Schmelzpunkt: 78…81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039753 CAS-Nummer: 455-15-2 EINECS: 207-237-0 |