2-(4-Fluorphenyl)indol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4160-1G PC4160-5G PC4160-25G
APOSPC4160-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4160-1G APOSPC4160-5G APOSPC4160-25G
2-(4-Fluorphenyl)indol 97%
2-(4-Fluorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₁₀FN
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068178
CAS-Nummer: 782-17-2