1-(4-Fluorphenyl)imidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Fluorophenyl)-1H-imidazole
PC4158F-10G PC4158F-2G
APOSPC4158F-10GEA 655 EUR
APOSPC4158F-10G APOSPC4158F-2G
1-(4-Fluorphenyl)imidazol
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇FN₂
Molekulargewicht: 162.17 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/0.3mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060490
CAS-Nummer: 21441-24-7