3-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4154-100G PC4154-25G PC4154-500G
APOSPC4154-100GEA 87 EUR
APOSPC4154-100G APOSPC4154-25G APOSPC4154-500G
3-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
3-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
Schmelzpunkt: 268 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012934
CAS-Nummer: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4