(4-Fluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 30.6 EUR
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
(4-Fluorphenyl)essigsäure 97%
(4-Fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Siedepunkt: 164 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 81…85 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004343
CAS-Nummer: 405-50-5
EINECS: 206-972-4