2-Fluor-4-biphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
PC4135-1G PC4135-25G PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4135-1G APOSPC4135-25G APOSPC4135-5G
2-Fluor-4-biphenylboronsäure 97%
2-Fluor-4-biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
Schmelzpunkt: 242…250 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075707
CAS-Nummer: 178305-99-2