8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (8-(Trifluoromethyl)quinolin-6-yl)boronic acid
PC412567-1G PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA 406 EUR
APOSPC412567-1G APOSPC412567-250MG
8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
Formel: C₁₀H₇BF₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11504852
CAS-Nummer: 1072951-47-3