2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC412500-1G PC412500-500MG PC412500-5G PC412500-25G
APOSPC412500-1GEA 87 EUR
APOSPC412500-1G APOSPC412500-500MG APOSPC412500-5G APOSPC412500-25G
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 97%
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094996
CAS-Nummer: 1072951-50-8