5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412321-100MG PC412321-250MG
APOSPC412321-100MGEA 725 EUR
APOSPC412321-100MG APOSPC412321-250MG
5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure 96%
5-Chlor-2-methyl-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₇BClF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053801
CAS-Nummer: 1072946-33-8