2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,4-Difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC412092-25G
PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA
418
EUR
APOSPC412092-25G
APOSPC412092-5G
2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure 95%
2,4-Difluor-3-formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₂O₃ Schmelzpunkt: 206…210 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04974116 CAS-Nummer: 870718-06-2 |