5-Chlor-2-fluor-4-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412024-1G PC412024-5G
APOSPC412024-1GEA 59.6 EUR
APOSPC412024-1G APOSPC412024-5G
5-Chlor-2-fluor-4-pyridinboronsäure 97%
5-Chlor-2-fluor-4-pyridinboronsäure
Formel: C₅H₄BClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05662405
CAS-Nummer: 1034659-38-5