3-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
PC412004-10G
PC412004-25G
PC412004-5G
APOSPC412004-10GEA
125
EUR
APOSPC412004-10G
APOSPC412004-25G
APOSPC412004-5G
3-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester 95%
3-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06798251 CAS-Nummer: 458532-88-2 |