5-Brom-2-fluorbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4107-5G PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
5-Brom-2-fluorbenzoesäure 97%
5-Brom-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molekulargewicht: 219.01 g/mol
Schmelzpunkt: 141…151 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143423
CAS-Nummer: 146328-85-0