2,3-Difluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroxy(2,3-difluorophenyl)borane, 2,3-Difluorobenzeneboronic acid, (2,3-Difluorophenyl)metaboric acid
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 328 EUR
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
2,3-Difluorphenylboronsäure 97%
2,3-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
Schmelzpunkt: 89 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863170
CAS-Nummer: 121219-16-7