Diethyl tetrafluorosuccinate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4102-5G PC4102-25G PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA 111 EUR
APOSPC4102-5G APOSPC4102-25G APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Formel: C₈H₁₀F₄O₄
Siedepunkt: 78 °C/5mmHg
Dichte: 1.273 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015155
CAS-Nummer: 377-71-9
EINECS: 206-821-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR