3-Fluoro-4-phenoxyaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC410050-10G PC410050-5G PC410050-1G
APOSPC410050-10GEA 405 EUR
APOSPC410050-10G APOSPC410050-5G APOSPC410050-1G
3-Fluoro-4-phenoxyaniline 98%
3-Fluoro-4-phenoxyaniline
Formel: C₁₂H₁₀FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08687878
CAS-Nummer: 39177-22-5