(4-Fluorphenoxy)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4100-100G PC4100-1G
APOSPC4100-100GEA 161 EUR
APOSPC4100-100G APOSPC4100-1G
(4-Fluorphenoxy)essigsäure
(4-Fluorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄F)OCH₂COOH
Schmelzpunkt: 104…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004304
CAS-Nummer: 405-79-8