1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4097-10G
PC4097-1G
PC4097-5G
APOSPC4097-10GEA
495
EUR
APOSPC4097-10G
APOSPC4097-1G
APOSPC4097-5G
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
Formel:
C₈H₆ClF₃N₂S Schmelzpunkt: 139…141 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041182 CAS-Nummer: 207919-03-7 |