1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409511-1G
PC409511-10G
PC409511-5G
APOSPC409511-1GEA
470
EUR
APOSPC409511-1G
APOSPC409511-10G
APOSPC409511-5G
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
1,6-Naphthyridin-5-yltrifluoromethanesulphonate
Formel:
C₉H₅F₃N₂O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08567948 CAS-Nummer: 909649-09-8 |