(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
PC4091-100G PC4091-25G PC4091-5G
APOSPC4091-100GEA 156 EUR
APOSPC4091-100G APOSPC4091-25G APOSPC4091-5G
(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure 97%
(2-Chlor-4-fluorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236028
CAS-Nummer: 177985-32-9