4-Fluorocyclohexanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC409038-1G PC409038-250MG
APOSPC409038-1GEA 1060 EUR
APOSPC409038-1G APOSPC409038-250MG
4-Fluorocyclohexanone
4-Fluorocyclohexanone
Formel: C₆H₉FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520472
CAS-Nummer: 68223-64-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III