4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 29 EUR
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin 99%
4-Chlor-2-fluor-6-iodanilin
Formel: C₆H₄ClFIN
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318122
CAS-Nummer: 216393-67-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III