2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408287-5G
PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA
241
EUR
APOSPC408287-5G
APOSPC408287-1G
2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin 98%
2-Amino-5-fluor-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₇FN₂ Schmelzpunkt: 174 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659479 CAS-Nummer: 301222-66-2 |